missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Seocalcitol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461919
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461919 1 mg -
16440498 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16461919 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32341

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.

Seocalcitol is a vitamin D analog, binds vitamin D receptor protein from human osteosarcoma MG-63 cells with Kd of 0.27 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Seocalcitol
CAS 134404-52-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H46O3
Mængde 1 mg
Synonym EB 1089
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.97 mM)
SMIL O[C@H]1C[C@@H](C(/C(C1)=C\C=C2[C@@]3(CC[C@@H]([C@]3(CCC\2)C)[C@@H](/C=C/C=C/C(CC)(CC)O)C)[H])=C)O
Molekylvægt (g/mol) 454.68
Formel vægt 454.68
Procent renhed 97.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.