Få mere at vide
BD Sentry™ Sikkerhedslancet
Artikelnummer. 16611592
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
16611592 Grøn
1 options
Artikelnummer. 16611592 Leverandør BD Leverandørnr. 369523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver mulighed for hurtig og sikker blodopsamling fra fingerspidsen
  • Aktiveres med et tryk på en knap
  • Mekanisme til at forhindre genbrug og nålestiksskader
  • Nem bortskaffelse i beholdere til skarpe genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Dybde (metrisk) nål 1.8 mm
Engangs Engangsbrug
Nålemåler 23G
Emballagemængde 100/Pk.