Få mere at vide
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-elektrode
Artikelnummer. 15919436
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel
15919436 1,5 m
1 options
Artikelnummer. 15919436 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 DKK
    3235.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.62 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-elektroder er designet til penetrations-pH-måling af fødevarer som f.eks. kød, frugt eller ost.
  • Til digital IDS penetration pH-måling af hårde fødevarer som ost, frugt eller kød
  • Med membran af spydtype, hulforbindelse og polymerelektrolyt
  • Nem udskiftning af elektrode takket være kalibreringsdata gemt inde i sensoren
  • Indbygget QSC sensor kvalitetsovervågning
  • Integreret temperaturføler
  • Hukommelse til 10 kalibreringer
  • SenTix™ Sp-T 900: 1,5 m kabel med vandtæt digitalt stik
  • SenTix™ Sp-T 900-P: stikhoved til AS/IDS-x-kabler eller trådløse moduler IDS WLM-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
pH-område 2 til 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Intern reference Polymer
Model- SenTix™ Sp-T 900
Længde (metrisk) 65/25 mm
Længde (metrisk) kabel 1,5 m
Diameter (metrisk) krop 15 mm (øvre), 5 mm (nedre)