Få mere at vide
WTW™ SenTix™ SP-DIN PLUS Special pH Electrode
Materiale:
Plast skaft
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Materiale | Plast skaft |
| pH-område | 2 til 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | SenTix™ PLUS Speciel pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | pH-meter |
| Inkluderer | DIN electrode plug |
| Model- | SenTix™ SP-DIN |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Længde (metrisk) stilk | 65/25 mm |