Få mere at vide
WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P elektrode
Artikelnummer. 15727397
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15727397 120 mm
1 options
Artikelnummer. 15727397 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 DKK
    2322.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.87 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P er en universel platin ORP-elektrode til flere rutinemæssige laboratoriemålinger af oxidations- eller reduktionspotentialer i vandige opløsninger.
  • Platin IDS ORP-elektrode med flydende elektrolyt og glasskaft, temperatursensor og keramisk forbindelse
  • Til rutinemæssige laboratorie-ORP-målinger i vandige opløsninger
  • Trådløs IDS kapacitet til 100 m med sikre måleværdier via signalbehandling i den aktuelle sensor
  • Integreret temperaturføler (NTC 30 kOhm) for præcis værdidokumentation
  • bedst muligt GLP understøttelse gennem dokumentation af sensordata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Platin sensor
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) Generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Stikhoved til AS/IDS-x kabler eller trådløse moduler IDS WLM-S
Intern reference KCl 3 mol/L
ORP sortiment -1250,0 til +1250,0 mV
Længde (metrisk) 120 mm