Få mere at vide
WTW™ SenTix™ ORP Elektroder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10031211
Skift visning
Længde (metrisk) stilk:
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) stilk unitSize
10031211 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10031211 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103648
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forskellige metalelektroder for at tilpasse sig målt stof, Platinum ORP-elektroder er velegnede til de mest forskellige applikationer: stærkt oxiderende opløsninger, argentometri og meget mere.
  • Platin, guld eller sølv ORP elektroder - velegnet til de mest forskellige anvendelser: stærkt oxiderende opløsninger, argentometri og meget mere
  • Forskellige metalelektroder til tilpasning til målt stof
  • Stikhovedelektroder til universel brug
  • Ag/AgCl referencesystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glasskaft, keramisk membran, platinsensor
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type SenTix™ ORP elektrode
Til brug med (udstyr) ORP Målemåler
Model- SenTix™ ORP
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) stilk 120 mm