Få mere at vide
WTW™ SenTix™ ORP AG Elektroder
Beskrivelse
ORP-elektroder leverer et følsomt spændingssignal fra reaktioner i vandige opløsninger, hvor reaktionspartnerne udveksler ladninger på elektrodens metaloverflade. Skalaen er sammenlignelig med pH-måling. Typiske anvendelsesområder er overvågning af desinfektionseffekten, bestemmelse af ORP-potentialer i biokemiske reaktioner, måling i vand af forskellig kvalitet med mere. Platinelektroderne kan bruges universelt, guldelektroden er specielt velegnet til stærkt oxiderende medier uden tilstedeværelse af klorid. Sølvelektroden er beregnet til argentometri.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC |
| Materiale | Glasskaft, keramisk membran, sølvsensor |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +100 °C |
| Type | SenTix™ ORP elektrode |
| Til brug med (udstyr) | ORP Målemåler |
| Inkluderer | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC elektrodestik |
| Model- | SenTix™ AG |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) stilk | 120 mm |