Få mere at vide
WTW™ SenTix™ Mikro 900 pH elektrode
Artikelnummer. 15992927
Skift visning
Længde (metrisk):
65/130 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15992927 65/130 mm
1 options
Artikelnummer. 15992927 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4690.00 DKK
    4438.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 251.08 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
De WTW™ SenTix™ Micro 900 pH-elektrode er til trådløs IDS pH-måling i små beholdervolumener.
  • En mikro pH-elektrode med 5 mm skaftdiameter og indbygget temperatursonde
  • Til trådløst IDS pH-måling i små kar
  • Sikre måleværdier via signalbehandling i den aktuelle sensor
  • Nem elektrodeudskiftning takket være kalibreringsdata gemt i sensoren
  • Sensorkvalitetsovervågning gennem QSC-funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Knudepunkt Platinmembran
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Mikro-pH-elektrode
Til brug med (applikation) pH-måling af små kar
Intern reference KCl 3 mol/L Ag+ fri
Model- SenTix™ Micro 900-P med stikhoved til AS/IDS-x kabler eller trådløse moduler IDS WLM-S
Længde (metrisk) 65/130 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm (øvre), 5 mm (nedre)