Få mere at vide
WTW™ SenTix™ Mic PLUS Speciel pH-elektrode
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10636721
Konnektortyper:
Stikhoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10636721
Brand: WTW™ 103647
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specialister til alle tilfælde, disse pH-elektroder til specielle applikationer kan bestemme pH-værdien af overflader, suspenderede stoffer, suspensioner og meget mere. Mikro speciel elektrode, der kan løse næsten ethvert pH-måleproblem
  • pH mikroelektrode, 5 mm membran
  • Specialister til alle tilfælde, pH-elektroder til specielle applikationer kan bestemme pH-værdien af overflader, suspenderede stoffer, suspensioner og meget mere
  • Stort udvalg af specialmål
  • Tilpasning til prøvens konsistens med specielle glasmembraner
  • Optimal målenøjagtighed ved tilpasset membranteknik
  • Mikro speciel elektrode, der kan løse næsten ethvert pH-måleproblem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Oversigt PermaSleeve Trådmærkningsærmer
Konnektortyper Stikhoved
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glasskaft, keramisk membran
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type SenTix™ PLUS Speciel pH-elektrode
Til brug med (udstyr) Vario pH-meter
Inkluderer DIN, BNC elektrodestik
Model- SenTix™ Mic
Opbevaringskrav Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) stilk 40/80 mm
Diameter (metrisk) 76.2