Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 940 Digital IDS pH/ORP-elektroder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11705174
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11705174
Brand: WTW™ 103740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver optimal digital måling af pH med indbygget elektrodekvalitetsovervågning, der er anvendelig i alle områder af laboratorie- og feltmålinger.
  • Lav vedligeholdelse IDS pH gelelektrode, 1,5 m fast kabel
  • Digital måling af pH med indbygget elektrodekvalitetsovervågning - anvendelig inden for alle områder af laboratorie- og feltmåling
  • Sikkert målte værdier på grund af signalbehandling i sensoren
  • Nem udskiftning af elektrode takket være kalibreringsdata gemt inde i sensoren
  • Sensorkvalitetsovervågning med QSC-funktion
  • IDS pH-elektroder til feltbrug, helt til specielle applikationer i laboratoriet
  • QSC-funktion tillader overvågning af den aktuelle sensorstatus med alle IDS pH-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fixed Cable
Knudepunkt Fiber
Materiale Plastaksel, Fibermembran
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type IDS pH/ORP elektrode
Inkluderer 1,5 m kabel
Model- SenTix™ 940
pH relativ nøjagtighed ±0,004,± 1
sonde NTC
Opbevaringskrav Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Længde (metrisk) stilk 120 mm