Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 81 pH elektrode
Beskrivelse
- Præcisionselektrode med temperatursensor og DIN-kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | DIN, Bananprop |
| Knudepunkt | Platin |
| Materiale | Glasskaft, platinmembran |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | SenTix™ pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Vario pH-meter |
| Inkluderer | DIN, bananelektrodestik, 1m kabel |
| Model- | SenTix™ 81 |
| sonde | 30 kilohms Indbygget NTC |
| Vis mere |