Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 62 pH elektrode
Konnektortyper:
Fast kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- SenTix™ : Standardelektroder med gel og præcisionselektroder med flydende gelelektrolyt til pH-målinger i laboratorieapplikationer og i marken
- Vedligeholdelsesfrit gelreferencesystem gennem hele produktets levetid
- Hurtig responstid ved god forbindelse til mediet for elektroder med væskefyldt referencesystem
- Bedste resultater takket være membranglas af høj kvalitet
- pH-elektroder med gelelektrolyt er ideelle til bærbar måling, men også til rutinemåling i laboratoriet
- Elektroderne fås med og uden indbygget temperaturføler
- Til brug med Vario pH-meter
- Inkluderer BNC elektrodestik, 1m kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast kabel |
| Knudepunkt | Platin |
| Materiale | Glasskaft, platinmembran |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | SenTix™ pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Vario pH-meter |
| Inkluderer | BNC elektrodestik, 1m kabel |
| Model- | SenTix™ 62 |
| Opbevaringskrav | Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand |
| Vis mere |