Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 61 pH elektrode
Artikelnummer. 10464071
Skift visning
Konnektortyper:
Fast kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10464071 Fast kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 10464071 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1395.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.75 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Standardelektroder med gel og præcisionselektroder med flydende gelelektrolyt til pH-målinger i laboratorieapplikationer og i marken.
  • SenTix™ : Standardelektroder med gel og præcisionselektroder med flydende gelelektrolyt til pH-målinger i laboratorieapplikationer og i marken
  • Vedligeholdelsesfrit gelreferencesystem gennem hele produktets levetid
  • Hurtig responstid ved god forbindelse til mediet for elektroder med væskefyldt referencesystem
  • Bedste resultater takket være membranglas af høj kvalitet
  • pH-elektroder med gelelektrolyt er ideelle til bærbar måling, men også til rutinemåling i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast kabel
Knudepunkt Platin
Materiale Glasskaft, platinmembran
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type SenTix™ pH-elektrode
Til brug med (udstyr) Vario pH-meter
Inkluderer DIN elektrodestik, 1m kabel
Model- SenTix™ 61
Opbevaringskrav Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) stilk 120 mm