Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 42 pH elektrode
Konnektortyper:
BNC/RCA, Banan
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vedligeholdelsesfrit gelreferencesystem på tværs af hele produktlinjen
- Hurtig responstid ved god forbindelse til mediet
- Bedste resultater takket være membranglas af høj kvalitet
- Fremragende, hvor pålidelige målte værdier er nødvendige selv under de mest ugunstige forhold
- Særligt økonomisk, kræver kun minimal rengøring
- Med temperaturføler og BNC kabel
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA, Banan |
| Knudepunkt | Fiber |
| Materiale | Plastaksel, Fibermembran |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | SenTix™ pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Vario pH-meter |
| Inkluderer | BNC, bananelektrodestik, 1m kabel |
| Model- | SenTix™ 42 |
| sonde | 30 kilohms Indbygget NTC |
| Vis mere |