Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 41 pH elektrode
Artikelnummer. 10322911
Skift visning
Konnektortyper:
Fast kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10322911 Fast kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 10322911 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 103635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1805.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 104.69 DKK
    5% Slukket
På lager
Brug disse pH-elektroder til bærbar måling og rutinemåling i laboratoriet. WTW™ SenTix™ 41 pH-elektroder er ideelle til applikationer, hvor pålidelige målte værdier er nødvendige under ugunstige forhold.
pH-elektroder med gelelektrolyt er ideelle til bærbar måling, men også til rutinemåling i laboratoriet. Elektroderne kræver ingen vedligeholdelse udover lejlighedsvis rengøring og er derfor særligt økonomiske. Til krævende målinger i laboratoriet er der SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flydende elektrolyt, let at rengøre glasskaft og platin diagfragma. Disse elektroder kan også bruges i vanskelige prøver. Og hvis du har brug for en elektrode med flydende elektrolyt til bærbar måling: De SenTix™ 51/52 med plastskaft, integreret temperatursensor og keramisk membran mestrer næsten enhver måleopgave, selv i marken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast kabel
Knudepunkt Fiber
Materiale Plastaksel, Fibermembran
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type SenTix™ pH-elektrode
Til brug med (udstyr) Vario pH-meter
Inkluderer DIN, +bananelektrodestik, 1m kabel
Model- SenTix™ 41
sonde 30 kilohms Indbygget NTC
Opbevaringskrav Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) stilk 120 mm