Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 21 pH elektrode
Beskrivelse
- Ideel til bærbar måling, men også til rutinemåling i laboratoriet
- SenTix™ : Standardelektroder med gel og præcisionselektroder med flydende gelelektrolyt til pH-målinger i laboratorieapplikationer og i marken
- Vedligeholdelsesfrit gelreferencesystem gennem hele produktets levetid
- Hurtig responstid ved god tilslutning til mediet for elektroder med væskefyldt referencesystem
- Til krævende målinger i laboratoriet er der SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flydende elektrolyt, let at rengøre glasskaft og platinmembran
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | DIN |
| Knudepunkt | Fiber |
| Materiale | Plastaksel, Fibermembran |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | SenTix™ pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Vario pH-meter |
| Inkluderer | DIN elektrodestik, 1m kabel |
| Model- | SenTix™ 21 |
| Opbevaringskrav | Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand |
| Vis mere |