Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 20 pH elektrode
Konnektortyper:
Stikhoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
pH-elektroder med gelelektrolyt er ideelle til bærbar måling, men også til rutinemåling i laboratoriet. Elektroderne kræver ingen vedligeholdelse udover lejlighedsvis rengøring og er derfor særligt økonomiske. Til krævende målinger i laboratoriet er der SenTix™ elektroder med 3 mol/l KCl flydende elektrolyt, let at rengøre glasskaft og platin diagfragma. Disse elektroder kan også bruges i vanskelige prøver. Og hvis du har brug for en elektrode med flydende elektrolyt til bærbar måling: De SenTix™ 51/52 med plastskaft, integreret temperatursensor og keramisk membran mestrer næsten enhver måleopgave, selv i marken.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | Fiber |
| Materiale | Plastaksel, Fibermembran |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | SenTix™ pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Vario pH-meter |
| Inkluderer | DIN/BNC elektrodestik |
| Model- | SenTix™ 20 |
| Opbevaringskrav | Nedsænk kombinationselektroden i referenceelektrolyt (KCl 3mol/L, Ag+ fri), pH-kombinationselektroder må ikke opbevares tørt eller i deioniseret vand |
| Vis mere |