Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Supor™ Membran
Artikelnummer. 17174591
Skift visning
:
0,2μ m
Artikelnummer.
17174591 0,2μ m
1 options
Artikelnummer. 17174591 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 68123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filterdispenseringspakker til Sentino dispenseren er ideel til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet.
  • Ideel til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske, hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på
  • Gammabestrålet og klar til brug
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 1000/Pk., Dispenserpakke med 200 stk