Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Pumpe magnetisk tragtadapter
Beskrivelse
- Designet til brug med vores Sentino pumpe
- Unik magnetisk forsegling tillader nem, enhånds vakuumfiltrering af væsker med kompatible membraner
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyphenylsulfon |
| Sterilitet | Ikke steril |