Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Mikrobiologi pumpe erstatningsslangesæt og adapter
:
10/Pk.
Beskrivelse
- Til vakuumfiltrering af væsker på vores Sentino pumpe
- Til analyse af vandige prøver for mikrobiologisk og partikelforurening ved hjælp af membranfilter (MF) teknikken
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MicroFunnel™ Filtertragt |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |