Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Adapter til udskiftning af mikrobiologipumpe
:
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Til vakuumfiltrering af væsker
- Til analyse af vandige prøver for mikrobiologisk og partikelforurening ved hjælp af membranfilter (MF) teknikken
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MicroFunnel™ Filtertragt |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Sterilitet | Ikke steril |