Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Metricel™ Sort membran
Artikelnummer. p-7089781
Porestørrelse:
0,45 μm
0,8μ m
Artikelnummer. 17184591
Brand: Cytiva 68124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filterdispenseringspakker til Sentino dispensere er ideelle til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske og hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på.
  • Filterdispensere er ideelle til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske og hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på
  • Designet til aseptisk at dispensere en membranskive ved et tryk på en knap
  • Gammabestrålet og klar til brug
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale (membran) Ændret PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 1000/Pk., Dispenserpakke med 200 stk
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm