Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Metricel™ Sort membran
Artikelnummer. 17194591
Skift visning
Porestørrelse:
0,45 μm
0,8μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
17194591 0,8μ m
17184591 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17194591 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 68125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filterdispenseringspakker til Sentino dispensere er ideelle til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske og hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på.
  • Filterdispensere er ideelle til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske og hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på
  • Designet til aseptisk at dispensere en membranskive ved et tryk på en knap
  • Gammabestrålet og klar til brug
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale (membran) Ændret PES
Porestørrelse 0,8μ m
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 1000/Pk., Dispenserpakke med 200 stk
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm