Få mere at vide
Cytiva Sentino™ GN-6 Membrane
:
0,45μ m
Beskrivelse
- Ideel til mikrobiologiske testlaboratorier med høj kapacitet, der leder efter mere ergonomiske, hurtigere måder at håndtere individuelle membraner på
- Gammabestrålet og klar til brug
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Sorte gitterlinjer |
| Type | Sentino Dispenser Pack |