Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Global membrandispenser
Artikelnummer. 17184251
Skift visning
:
Automatisk
Artikelnummer.
17184251 Automatisk
1 options
Artikelnummer. 17184251 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 13184
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sentino Dispenseren dispenserer aseptisk individuelle membranfiltre med et enkelt tryk på dets soft-touch tastatur.
  • Sentino serien er et komplet system af produkter til evaluering af mikrobiel kontaminering af vandige prøver ved hjælp af membranfilter (MF) teknikken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer NiMH nikkel-metalhydrid-batteri
Type Automatisk dispenser
Længde (metrisk) 22 cm
Bredde (metrisk) 12 cm
Højde (metrisk) 20 cm