Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Tragtbase med støtteskærm
Artikelnummer. 17194291
Skift visning
:
Til 150 og 300 ml
Artikelnummer.
17194291 Til 150 og 300 ml
1 options
Artikelnummer. 17194291 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4279
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetiske tragte udskiftningsbase designet til brug med vores Sentino pumpe.
  • Unik magnetisk forsegling tillader nem, enhånds vakuumfiltrering af væsker med kompatible membraner
  • Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PES
Sterilitet Ikke steril
Type Base til 150 og 300 ml
Diameter (metrisk) indvendig 47 mm