Få mere at vide
Cytiva Sentino™ Tragtadapter
Artikelnummer. 17124441
Skift visning
:
Rustfrit stål
Artikelnummer.
17124441 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 17124441 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4891
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehørsadapter til Sentino filtertragte.
  • Til mikrobiologimanifold
  • Laboratoriemanifold designet til fleksibilitet og reduktion af krydskontaminering med udskiftelige adaptere til de fleste tragte og en koblingsenhed til at fordoble testkapaciteten, mens den stadig muliggør sterilisering i standard autoklaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 3/Pk.
Type Tragtadapter