Få mere at vide
Eppendorf™ Sensorenhed 384-brønd
Artikelnummer. 15768409 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Oversigt:
ISO 17025
ISO 9001
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15768409 ISO 17025 Hver
15758409 ISO 9001 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15768409 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6328008503
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Velegnet til brug med en X50 serie PCR Mastercycler 384-brønds termoblok.
  • Sensorenhed til 384-brønds termoblok
  • Velegnet til brug med en X50-serie Mastercycler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) X50 serie PCR Mastercycler 384-brønds termoblok
Oversigt ISO 17025