Få mere at vide
Mettler Toledo™ Sensor holder, EasyPlace , Tredobbelt
Artikelnummer. 17591016 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
EasyPlace
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17591016 EasyPlace
1 options
Artikelnummer. 17591016 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30671575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sensorholder til EasyPlace elektrodearm. Passer til op til tre sensorer.
  • Tre-i-En
  • For flerkanalsmålinger, eksterne referencer eller temperatursensorer - placer flere sensorer med én EasyPlace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sensor holder, EasyPlace Tredobbelt
Til brug med (udstyr) EasyPlace