Beskrivelse
- Tre-i-En
- For flerkanalsmålinger, eksterne referencer eller temperatursensorer - placer flere sensorer med én EasyPlace
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sensor holder, EasyPlace Tredobbelt |
| Til brug med (udstyr) | EasyPlace |