Få mere at vide
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase Glass-Bottom 1536-well Plate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10341012
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
10341012 Klar
1 options
Artikelnummer. 10341012 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 783892
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Compatible with cell culture media
Alphanumeric well coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg With Lid
Array 32 x 48
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Klar
Materiale Borosilicate Glass, Polystyrene
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 3 to 10 μL
Sterilitet Sterile
Well Shape Rounded Square
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 1
Mængde 16/Cs.
Temperaturområde (metrisk) 4°C to 37°C
Dimensioner (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm