Få mere at vide
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase Glass-Bottom 1536-well Plate
Beskrivelse
Alphanumeric well coding
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Klar |
| Materiale | Borosilicate Glass, Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 3 to 10 μL |
| Sterilitet | Sterile |
| Well Shape | Rounded Square |
| Vis mere |