Få mere at vide
Greiner Bio-One SensoPlate™ 24 brøndt fladbundet mikroplade med låg
Artikelnummer. 10406291
Skift visning
Farve:
Sort, Clear Bottom
Artikelnummer. Farve
10406291 Sort, Clear Bottom
1 options
Artikelnummer. 10406291 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 662892
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Muliggør transmissionsmålinger i 350 nm rækkevidde. Greiner Bio-One SensoPlate™ 24 brøndt fladbundet mikroplade med låg er ideel til fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS).
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Optisk klar bund af borosilikatglas med en lysvej på 175 ±cm og 15 μm, sort polystyrenramme
garanti
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alphanumeric
Format Standard
Låg Med låg
Array 4 x 6
Farve Sort, Clear Bottom
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren, Borosilicate Glass
Antal Wells 24
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 3.3 mL
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 17.7 mm
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.48 mm
Højde (metrisk) 19 mm