Beskrivelse
- Denne bløde, rige skumsæbe har en dermatologisk testet formel, hudvenlig pH og allergivenlig ECARF-certificering, hvilket betyder, at den fugter huden og er velegnet til hyppig brug.
- Spar personalets tid med ubesværet genopfyldning – certificeret af den svenske reumatismeforening, testet efter Design for All-testen, offentliggjort i Swedish Design Research Journal, 2011.
- Dispenseren reducerer forbruget med op til 50 %, og flasken kollapser for 70 % mindre spildvolumen. (Essity-test ved brug af Tork Skumsæbe vs. Tork flydende sæbe i elevationsdispenser. Baseret på Essity-testen)
- Hjælp med at sikre god håndhygiejne – den fabriksforseglede flaske med en ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening og beskytte formuleringerne helt ud til hænderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Hvid |
| Form | Væske |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | 1 L |