Få mere at vide
Tork Sensitiv fugtgivende håndcreme, uden parfume
Artikelnummer. 31908325 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Form:
Fløde
Artikelnummer. Form
31908325 Fløde
1 options
Artikelnummer. 31908325 Leverandør Tork Leverandørnr. 590210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Håndcreme er ideel til sensitiv, ekstra tør og irriteret hud.
  • Ikke-parfumeret fugtighedscreme har en nærende blanding af olier fra naturlig oprindelse, vitamin E og panthenol.
  • Absorberes hurtigt for at fremme blød hud og langvarig fugt.
  • Dermatologisk testet.
  • Hudvenlig pH.
  • Pas på hænderne i bevægelsen, takket være det bærbare rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndbeskyttelsescreme
Farve Hvid
Form Fløde
Dimensioner (L x B x H) 130 x 245 x 67 mm
Længde (engelsk) 2,48 tommer
Længde (metrisk) 63 mm
Emballage Plastikrør
Mængde 10
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (engelsk) 2.536 oz.
Volumen (metrisk) 75 mL
Vægt (engelsk) 3.245 oz.
Vægt (metrisk) 92 g