Beskrivelse
- Allergivenlig certificeret af ECARF, European Centre for Allergy Research Foundation.
- Anbefales til mere beskidte hænder, der har brug for mere rengøringskraft, for eksempel til brug i køkkener.
- Giver ekstra pleje til sensitiv hud og plejer tør hud med lipidforstærkende ingredienser som glycerin, betain og panthenol.
- 96% af ingredienserne stammer fra naturlig oprindelse (ifølge specifikation og ISO16128, inklusive vand).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Hvid |
| Form | Væske |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 8/Pk. |
| Størrelse | 525 mL |