Få mere at vide
Sensititre™ YO10
Beskrivelse
Forenkle gærtestning for Candida sp. og reducere omkostningerne pr. test ved at bruge denne plade med ni svampedræbende midler, inklusive Anidulafungin og Micafungin
Forenkle gærtestning med Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO10 AST-plade med ni svampedræbende midler, inklusive Anidulafungin og Micafungin. Kolorimetrisk Thermo Scientific™ alamarBlue™ agent giver pålidelig, nem og ensartet slutpunktsbestemmelse med visuel læsemulighed for effektiv arbejdsgang og nøjagtige resultater.
Forenkle gærtestning med Sensititre YeastOne YO10 AST-plade med ni svampedræbende midler, inklusive Anidulafungin og Micafungin.
- Opbevaring ved stuetemperatur eliminerer bekymringer om lagerstyring
- Individuel emballage giver laboratoriet mulighed for at teste én plade ad gangen uden spild
- Inklusive QC-serier i skala giver øjeblikkelig kvalitetssikring af testmetoder
- 24-timers inkubationstid muliggør rettidige resultater for klinikere
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Diverse |
| Bouillon type | YeastOne Bouillon (delnr. Y3462) |
| Oversigt | Sensititre YeastOne Tallerken m/ Anidulafungin og Micafungin |
| Antibiotikum kode | Diverse |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Målorganismeklasse | Yeast |
| Test Type | Minimum hæmmende koncentration (MIC) |
| Til brug med (applikation) | Candida sp. |
| Inkubationsbetingelser | 35 °C O 2 |
| Inkubationstid | 24-25 hr |
| Vis mere |
CE/IVD-mærket.