Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digitalt MIC visningssystem
Artikelnummer. 15653434
Skift visning
Oversigt:
Sensititre Vizion Instrument
Artikelnummer. Oversigt
15653434 Sensititre Vizion Instrument
1 options
Artikelnummer. 15653434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YV2021
 Begrænset vare
På lager
Saml al offline-test på ét enkelt instrument for maksimal effektivitet med Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digital MIC Viewing System.
Konsolider al offline test på ét enkelt instrument for maksimal effektivitet med Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Digital MIC Viewing System, som kombinerer automatisering med visuelle resultater. Sæt blot din plade i instrumentet Vizion , og tilpasselige belysningsmuligheder muliggør effektiv og manuel læsning af alle organismer. Det letlæselige digitale pladebillede gør det nemt for brugere at læse og registrere MIC-resultater, hvilket eliminerer manuelle læsefejl. Ved at bruge det kraftfulde Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ softwaresystem kan du gemme billeder for at fremskynde undervisning, deling og beslutningstagning med LIS-forbindelse.
Ved hjælp af det kraftfulde Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ softwaresystem kan du gemme billeder med LIS-forbindelse for at fremskynde undervisning, deling og beslutningstagning. Ved at kombinere automatisering med visuelle resultater Sensititre Vizion samler Digital MIC Viewing System al offline test på ét enkelt instrument for maksimal effektivitet.
  • Fuldt tilpassede ekspertsystemer og LIS-forbindelser sparer tid, reducerer fejl og giver værdifuld information til klinikerne
  • Ombordværende kvalitetskontrolmoduler letter registreringen
  • Epidemiologiske funktioner fremhæver fremvoksende resistensmønstre og giver nemme årlige rapportmuligheder
Sensititre Vizion System
  • V2020-SYS inkluderer Vizion instrument og SWIN computer
  • V2020-SYS-LIS inkluderer Vizion instrument, SWIN computer og LIS-interface
  • V2020-SYE inkluderer Vizion instrument-, SWIN computer- og SWIN epidemiologimodul
  • V2020-SYE-LIS inkluderer Vizion instrument, computer, SWIN SWIN epidemiologimodul og LIS-interface
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ Og Sensititre produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Diverse
Oversigt Sensititre Vizion Instrument
Produkttype Digitalt MIC visningssystem
Test Type Minimum inhibitorisk koncentration (MIC)
Regulatorisk status ETL-sikkerhedstestet, CE-mærket, EMC-testet, FDA-godkendt
Bredde (engelsk) 10,4 tommer
Bredde (metrisk) 26.3 cm
Højde (engelsk) 12,4''
Højde (metrisk) 31.5 cm
Dybde (engelsk) 13,9 tommer
Dybde (metrisk) 35.4 cm
Vægt (engelsk) 21 lb.
Vægt (metrisk) 9.5 kg
Elektriske krav 220/240VAC; 60Hz; 8w
Arter Flere