Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Manuel visningsboks
Artikelnummer. 16209121
Skift visning
Produkttype:
Manuel visningsboks
Artikelnummer. Produkttype
16209121 Manuel visningsboks
1 options
Artikelnummer. 16209121 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YV4007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 DKK
    4361.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.40 DKK
    4% Slukket
På lager
Udfør simple visuelle aflæsninger af dine 96-brønds mikrotitreplader med den spejlede Thermo Scientific™ Sensititre™ Manual Viewbox.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ Og Sensititre produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sensititre Manuel visningsboks
Produkttype Manuel visningsboks
Test Type Minimum inhibitorisk koncentration (MIC)