Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram negativ MIC plade
Artikelnummer. p-4525221
Oversigt:
Sensititre Gram negativ MIC plade
Artikelnummer. 15334869
Brand: Thermo Scientific™ YGN2F
Brug de nyeste antimikrobielle stoffer, inklusive Doripenem og Tigecycline, for at få nøjagtige, økonomiske resultater med Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram negative MIC plader.
Brug de nyeste antimikrobielle stoffer, inklusive Doripenem og Tigecycline, for at få nøjagtige, økonomiske resultater med Sensititre Gram negative MIC plader.
  • Multi-isolate format reducerer omkostningerne pr. test
  • Automatiske, semiautomatiske eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
  • Forlænget holdbarhed og opbevaring ved stuetemperatur forenkler lagerstyring
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
0,5 McFarland Standard H 2 O (del nr. T3339)
Antimikrobielle midler Diverse
Bouillon type MHB (delnr. T3462)
Oversigt Sensititre Gram negativ MIC plade
Antibiotikum kode Diverse
Produkttype MIC plade
Målorganismeklasse Gram-negative bakterier
Test Type Minimum hæmmende koncentration (MIC), Knækpunkt
Til brug med (applikation) Gram negative organismer: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp.
Inkubationsbetingelser 35 °C O 2
Inkubationstid 18 hr
Isolerer pr. plade 1
nr. pr. pakke 10
Emballagetype Æske
Mængde 10/Pk.
Læsemuligheder Autoread eller manual
Overførselsvolumen For Enterobacteriaceae og Non-Enterobacteriaceae: 10 μL, μ30* L (* Hjælp til påvisning af resistensmekanismer for gramnegative organismer; se indlægssedlen). Til Proteus sp.: 1 μL
Volumen pr. brønd 50μ L
Arter Flere