Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram negativ MIC plade
Beskrivelse
Brug de nyeste antimikrobielle stoffer, inklusive Doripenem og Tigecycline, for at få nøjagtige, økonomiske resultater med Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram negative MIC plader.
Brug de nyeste antimikrobielle stoffer, inklusive Doripenem og Tigecycline, for at få nøjagtige, økonomiske resultater med Sensititre Gram negative MIC plader.
- Multi-isolate format reducerer omkostningerne pr. test
- Automatiske, semiautomatiske eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
- Forlænget holdbarhed og opbevaring ved stuetemperatur forenkler lagerstyring
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| 0,5 McFarland Standard | H 2 O (del nr. T3339) |
| Antimikrobielle midler | Diverse |
| Bouillon type | MHB (delnr. T3462) |
| Oversigt | Sensititre Gram negativ MIC plade |
| Antibiotikum kode | Diverse |
| Produkttype | MIC plade |
| Målorganismeklasse | Gram-negative bakterier |
| Test Type | Minimum hæmmende koncentration (MIC), Knækpunkt |
| Til brug med (applikation) | Gram negative organismer: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp. |
| Inkubationsbetingelser | 35 °C O 2 |
| Vis mere |