Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ GN6F
Artikelnummer. 17869050
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
17869050 10 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 17869050 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YGN6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.00 DKK
    1595.43 DKK / Pakke med 10
    Spare 989.57 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Udfør nøjagtigt testning af ceftazidim/avibactam og ceftolozan/tazobactam modtagelighedstest af gramnegative organismer ved mikrobouillonfortynding.
Udfør selvsikkert modtagelighedstest med gramnegative antimikrobielle midler, herunder ceftazidim/avibicact og ceftolozan/tazobactam ved brug af Thermo Scientific™ Sensititre™ gramnegative GN6F AST-plader. Imødekomme dine formularbehov med denne FDA-godkendte, mikrobouillonfortyndingsplade til antimikrobiel modtagelighedstestning, der opfylder CLSI standarderne. Få reelle resultater fra minimum inhibitorisk koncentration (MIC) for både at informere målrettede behandlingsbeslutninger for resistente infektioner med ellers begrænsede eller ingen behandlingsmuligheder og for at støtte antimikrobiel ledelse for at bevare effektiviteten.
Produktfunktioner
Udvid behandlingsmulighederne ved at udføre ceftazidim/avibicactam og ceftolozan/tazobactam modtagelighedstest af gramnegative organismer med Sensititre gramnegative GN6F AST-plader. Generer klinisk relevante data, opdager ny resistens, og hjælp med at guide rettidig og præcis behandling ved brug af mikrobouillonfortynding.
  • Præcis: opfylder CLSI og FDA-breakpoints
  • Kvantitativ: præcise MIC-resultater hjælper informerede patientbeslutninger om behandling
  • Effektivt: nøjagtige resultater første gang, hvilket reducerer unødvendige tests og protokoller
  • Fleksible:   automatiserede, semi-automatiserede eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
  • Let at opbevare : forlænget holdbarhed og opbevaring ved stuetemperatur forenkler lagerstyringen
Systemet Sensititre er førende inden for AST-løsninger og tilbyder fleksible, tilpasselige testmuligheder for laboratorier i alle størrelser.
  • Skalerbar:   fleksible instrumenteringsmuligheder designet til at være modulære for at imødekomme de unikke behov for individuel laboratorieplads, arbejdsbyrde og budgetkrav
  • Fleksibelt: over 240 antimikrobielle midler tilgængelige i udvidede fortyndingsområder, adgang til de nyeste antimikrobielle midler og mulighed for at samle AST på én platform
  • Skræddersyet: design dit eget AST-panel, så det opfylder specifikke formularkrav og receptprotokoller samt klinikere, der er baseret på realtidstendenser og lokal epidemiologi
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
0,5 McFarland Standard H 2 O (del nr. T3339)
Antimikrobielle midler Diverse
AST type MIC
Bouillon type MHB (delnr. T3462)
Koncentration Flere
Oversigt Sensititre Gram negativ GN6F-plade
Antibiotikum kode Various
Format Multi-antibiotika mikrotiterpaneler
Produkttype AST plade
Målorganismeklasse Gram-negative mikroorganismer
Test Type Minimum hæmmende koncentration (MIC)
Inkubationsbetingelser 35 °C O 2
Inkubationstid 18 hr
Isolerer pr. plade 1
nr. pr. pakke 10
Emballagetype 10 x mikrotitrepaneler
Mængde 10 stk./pakke
Læsemuligheder Autoread eller manual
Overførselsvolumen For Enterobacteriaceae og Non-Enterobacteriaceae: 10 μl, 30 μl* (*Hjælp til påvisning af resistensmekanismer for gramnegative organismer; se pakkeindlæg). For Proteus sp.: 1 μl
Volumen pr. brønd 50μ L