Få mere at vide
Sensititre™ Gram negativ EUMDROF AST-plade
Artikelnummer. 16496069
Skift visning
Bouillon type:
MHB (delnr. T3462)
Artikelnummer. Bouillon type
16496069 MHB (delnr. T3462)
1 options
Artikelnummer. 16496069 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. YEUMDROF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Konsolider MDRO-bekræftelsesmodtagelighedstest på en enkelt plade, der inkluderer colistin, Ceftazidime/Avibactam og Ceftolozane/Tazobactam.
Udfør modtagelighedstest af ikke-pertentulære gram-negative artsisolater på en enkelt platform med Thermo Scientific™ Sensititre™ gram-negativ EUMDROF AST-plade.
Den praktiske, standard AST-plade opfylder EUCAST-brudpunkter for relevante antimikrobielle midler på pladen.
Konsolider MDRO-bekræftelsesfølsomhedstest på et enkelt pladeformat, der inkluderer colistin, Ceftazidime/Avibactam og Ceftolozane/Tazobactam.
Opnået pålidelige, konsistente antimikrobielle modtagelighedsresultater for ikke-pertentulære gram-negative isolater med den Sensititre gramnegative EUMDROF AST-plade. Generer klinisk relevante data, opdager ny resistens, og hjælp med at guide rettidig og præcis behandling ved at anvende mikrobouillonfortynding.
  • Overvåg modtagelighed blandt gramnegative isolater med fuldspændte MIC-værdier.
  • For ultimativ fleksibilitet findes der automatiske eller manuelle læsemuligheder
  • Fjern bekymringer om lagerkontrol med forlænget holdbarhed (18 til 24 måneder) og opbevaring ved stuetemperatur.
 Systemet Sensititre er førende inden for AST-løsninger og tilbyder fleksible, tilpasselige testmuligheder for laboratorier i alle størrelser.
  • Skalerbar: fleksible instrumenteringsmuligheder designet til at være modulære for at imødekomme de unikke behov for individuelt laboratorierum, arbejdsbyrde og budgetkrav
  • Fleksibelt: over 240 antimikrobielle midler tilgængelige i udvidede fortyndingsområder, adgang til de nyeste antimikrobielle midler og mulighed for at samle AST på én platform
  • Skræddersyet: design dit eget AST-panel, så det opfylder specifikke formularkrav og receptprotokoller samt klinikere, der er baseret på realtidstendenser og lokal epidemiologi
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
0,5 McFarland Standard Demineraliseret vand (del nr. T3339)
Antimikrobielle midler Diverse
Bouillon type MHB (delnr. T3462)
Oversigt Sensititre Gram negativ EUMDROF AST-plade
Antibiotikum kode Diverse
Produkttype AST-plade
Målorganismeklasse Ikke-pertentlige, gram-negative organismer
Test Type Minimum inhibitorisk koncentration (MIC)
Inkubationsbetingelser 35 °C; O2
Inkubationstid 18-24 hrs
Isolerer pr. plade 1
Emballagetype Æske
Mængde 10/Box
Læsemuligheder Autoread eller manuel
Overførselsvolumen 10 μl
Volumen pr. brønd 50 μl