Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ EU Overvågning ESBL EUVSEC2 AST-plade
Beskrivelse
Overhold EU's overvågningssystemprogram for ESBL-isolater med denne praktiske plade.
Udfør nøjagtig AST med ESBL-isolater og specifik formular som en del af EU-overvågningsprogrammet med Thermo Scientific™ Sensititre EU Surveillance ESBL EUVSEC2 AST-plade.
Overhold EU's overvågningssystemprogram for ESBL-isolater med Sensititre EU's overvågnings-EU-overvågnings-ESBL EUVSEC2 AST-plade.
- Forlænget holdbarhed, opbevaring ved stuetemperatur eliminerer bekymringer om lagerkontrol
- Individuel emballage gør det muligt for et laboratorium at teste én plade ad gangen uden spild
- Inkluderende kvalitetskontroludvalg i stor skala giver øjeblikkelig kvalitetssikring af testmetodologien
- Automatiserede eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
Antimikrobiel resistens (AMR) er en betydelig bekymring og af stigende betydning. Den uhensigtsmæssige brug af antimikrobielle midler til mennesker og dyr fører til dette voksende og farlige problem, som fremstår som en trussel mod folkesundheden. Derfor gælder Europa-Parlamentet, Rådet og dets agenturer: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har identificeret behovet for at etablere en fælles strategi i kampen mod AMR.
Systemet Sensititre anvender sande minimumsinhibitoriske koncentrationsresultater (MIC), som er essentielle for at identificere antimikrobiel resistens og giver større følsomhed for bedre resistenssporing.
Med et bredt udvalg af Sensititre plader, der er specielt designet til overvågningsprogrammer, er systemet Sensititre førende inden for antimikrobiel modtagelighedstest til overvågning.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkter er nu en del af mærket Thermo Scientific
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sensititre EU Overvågning ESBL EUVSEC2 AST-plade |
| Produkttype | AST-plade |
| Test Type | Antimikrobiel overvågning, Minimum inhibitorisk koncentration (MIC) |
| Isolerer pr. plade | 1 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 10 tallerkener/kasse |
| Læsemuligheder | Manual, Vizion |
| Regulatorisk status | RUO |
| Prøvetype | ESBL-isolater |
| Vis mere |