Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ EU-overvågnings-Enterococcus EUVENC AST-plade
Beschreibung
Overhold EU's overvågningssystemprogram for Enterococcus-arter med denne praktiske skilt.
Udfør nøjagtig AST med Enterococcus artsspecifik formular som en del af EU's overvågningsprogram med Thermo Scientific™ Sensititre™ EU Surveillance Enterococcus EUVENC AST Plate.
Overhold EU's overvågningssystemprogram for Enterococcus-arter med Sensititre EU's overvågnings-Enterococcus EUVENC AST-plade
- Forlænget holdbarhed, opbevaring ved stuetemperatur eliminerer bekymringer om lagerkontrol
- Individuel emballage gør det muligt for et laboratorium at teste én plade ad gangen uden spild
- Inkluderende kvalitetskontroludvalg i stor skala giver øjeblikkelig kvalitetssikring af testmetodologien
- Automatiserede eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
Antimikrobiel resistens (AMR) er en betydelig bekymring og af stigende betydning. Den uhensigtsmæssige brug af antimikrobielle midler til mennesker og dyr fører til dette voksende og farlige problem, som fremstår som en trussel mod folkesundheden. Derfor gælder Europa-Parlamentet, Rådet og dets agenturer: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har identificeret behovet for at etablere en fælles strategi i kampen mod AMR.
Systemet Sensititre anvender sande minimumsinhibitoriske koncentrationsresultater (MIC), som er essentielle for at identificere antimikrobiel resistens og giver større følsomhed for bedre resistenssporing.
Med et bredt udvalg af Sensititre plader, der er specielt designet til overvågningsprogrammer, er systemet Sensititre førende inden for antimikrobiel modtagelighedstest til overvågning.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkter er nu en del af mærket Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Sensititre EU-overvågnings-Enterococcus EUVENC AST-plade |
| Produkttype | AST-plade |
| Test Type | Antimikrobiel overvågning, Minimum inhibitorisk koncentration (MIC) |
| Isolerer pr. plade | 1 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 10 tallerkener/kasse |
| Læsemuligheder | Manual, Vizion |
| Regulatorisk status | RUO |
| Arter | Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.