Beskrivelse
Udfør nøjagtig AST med en kvæg-/svinespecifik formular, der indeholder antimikrobielle stoffer fra fødevaredyr ved hjælp af Thermo Scientific™ Sensititre™ Kvæg/svin BOPO6F AST plade. Sensititre Bovine/porcine BOPO6F AST-plade leverer nøjagtige resultater på et enkelt pladeformat, hvilket reducerer behovet for offline-tests og gentest.
Opnå pålidelige, ensartede resultater for ikke-kræsne Gram-positive og Gram-negative isolater af veterinær oprindelse med Sensititre Kvæg/svin BOPO6F plade.
- Forlænget holdbarhed, opbevaring ved stuetemperatur eliminerer bekymringer om lagerstyring.
- Individuel emballage giver laboratoriet mulighed for at teste én plade ad gangen uden spild
- Inklusive QC-serier i skala giver øjeblikkelig kvalitetssikring af testmetoder
- Automatiske eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Diverse |
| Antibiotikum kode | Diverse |
| Produkttype | AST plade |
| Målorganismeklasse | Ikke-kræsne, gram-positive og gram-negative veterinære isolater |
| Test Type | Veterinær AST, Minimum hæmmende koncentration (MIC) |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Prøvetype | Isolater af kvæg/svin |
| Arter | Kvæg, Porcine |