Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre™ Avian AVIAN1F Vet AST-plade
Artikelnummer. 17287260
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
17287260 10 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 17287260 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YAVIAN1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 DKK
    1417.75 DKK / Pakke med 10
    Spare 952.25 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Udfør nøjagtig AST med en fugle- og fjerkræspecifik formularliste ved hjælp af denne bekvemme og omkostningseffektive tallerken.
Udfør nøjagtig AST med et fugle- og fjerkræspecifikt formularskema ved brug af Thermo Scientific™ Sensititre™ Avian AVIAN1F AST Plate. Sensititre Avian AVIAN1F AST-plade leverer nøjagtige resultater på et enkelt pladeformat, hvilket reducerer behovet for offline tests og gentests.
Opnå pålidelige, konsistente resultater for ikke-pertentulære gram-positive og gram-negative isolater af veterinær oprindelse med Sensititre fugle-AVIAN1F AST-plade.
  • Forlænget holdbarhed og opbevaring ved stuetemperatur eliminerer bekymringer om lagerstyring.
  • Individuel emballage gør det muligt for laboratoriet at teste én plade ad gangen uden spild.
  • Inkluderende kvalitetskontroludvalg i stor skala giver øjeblikkelig kvalitetssikring af testmetodikken.
  • Automatiserede eller manuelle læsemuligheder er tilgængelige for ultimativ fleksibilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Diverse
Antibiotikum kode Diverse
Produkttype AST-plade
Målorganismeklasse Ikke-kræsne, gram-positive og gram-negative veterinær-isolater
Test Type Veterinær-AST
Isolerer pr. plade 1
Mængde 10 stk./pakke
Læsemuligheder Autoread eller manuel
Prøvetype En-Isolat, Avian
Arter Avian