Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sensititre AIM™ Automatiseret vaccinationsleveringssystem
Artikelnummer. 15673434
Skift visning
Højde (engelsk):
11,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
15673434 11,3 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15673434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YV3020
 Begrænset vare
På lager
Doser hurtigt og præcist de fleste 96-brønds mikrotiterplader, hvilket eliminerer både oversprangne brønde og dyre gentagne tests.
Doser hurtigt og præcist de fleste 96-brønds mikrotiterplader, og eliminer både overspærrede brønde og dyre gentagne tests, med det automatiserede Thermo Scientific™ Sensititre AIM™ inokulationsleveringssystem. Vælg blot dit doseringsvolumen og mønster med den brugervenlige, ikonstyrede touchskærm for en simpel og intuitiv inokulation af tallerken. Med sit kompakte, brugervenlige design giver AIM-systemet også fleksibel opbevaring og tilgængelighed med minimal bordplads for at spare værdifuld laboratorieplads.
  • Kompatibilitet med de fleste 96-brønds mikrotitreplader sikrer fleksibilitet med tør- eller frosne modtagelighedsformater
  • Unikt rørdesign og manuelt påført tætning giver ekstra beskyttelse mod bekymringer om biofarlige udslip
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
VersaTREK™ Og Sensititre produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sensititre AIM Automatiseret Vaccinationsleveringssystem
Produkttype Mikrobiologiske medier
Test Type Minimum inhibitorisk koncentration (MIC)
Regulatorisk status FDA-godkendt
Bredde (engelsk) 13,3 tommer
Bredde (metrisk) 33.8 cm
Højde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 28.7 cm
Dybde (engelsk) 12,3''
Dybde (metrisk) 31.2 cm
Vægt (engelsk) 17.6 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg
Elektriske krav 94-237V; 47-63Hz; 150w