Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series hvid og grå polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 15250009 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15250009
Brand: Ansell™ 48135090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfylder de fleste behov for beskyttelse af elektrostatisk udladning og giver fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Specialhandsker
  • 15-gauge nylonfor
  • Tilsat kulfiber giver en økonomisk produktbeskyttelsesløsning
  • Komfort og god pasform er sikret gennem sømløs konstruktion og en bred vifte af størrelser
  • Med håndfladen dyppet i en polyurethanbelægning giver den god mekanisk modstand og holdbarhed
  • En version med fingerspidser giver bedre pasform og fleksibilitet
  • Coated fingerspids forhindrer også overførsel af sved til den elektroniske del
Applikationer:
  • Slutmontage af instrumentbræt, kabler og ledninger
  • Slutmontage af elektroniske komponenter og bundkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 113X
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve White
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 9
Finger stil Coated-fingerspids
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon Carbon Fiber
Foring Nylon Kulfiber
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor God mekanisk modstand
Serie 48-135