Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-130 Series lette polyurethanhandsker
Artikelnummer. 15600914 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15600914
Brand: Ansell™ 48130070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse mod elektrostatisk udladning. Ansell Sensilite™ 48-130 Series Light Duty Polyurethan Handsker har sømløs konstruktion og bred vifte af størrelser.
  • Mekaniske beskyttelseshandsker
  • Lette specialhandsker
  • Opfylder de fleste behov for beskyttelse mod elektrostatisk udladning, hvilket giver en behagelig handske til en rimelig pris
  • 15-gauge nylonfor giver fleksibilitet og fingerfærdighed, mens den tilføjede kulfiber tilbyder en økonomisk produktbeskyttelsesløsning
  • Komfort og god pasform er sikret gennem sømløs konstruktion
  • Med håndfladen dyppet i en polyurethanbelægning giver den god mekanisk modstand og holdbarhed
  • EN 1149-1: Overflademodstand (Ω ): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Volumenmodstand (Ω ): 2,19 x 107 EN 1149-3: Ladefald T50< 0,01 sekunder
  • Advarsel: Handsker, der giver beskyttelse mod elektrostatisk udladning, isolerer ikke hænderne mod elektrisk højspændingsstrøm
  • Må ikke bruges til at håndtere strømførende ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk strøm
Ansøgninger :
  • Endelig samling af instrumentbræt, kabler og ledninger;
  • Slutmontage af elektroniske komponenter og bundkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003
Kloreret Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Strikke
Oversigt Måler: 15
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Grå
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyurethan
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale Nylon Kulfiber
Emballagetype 12 par i en pose, 12 poser i en karton
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Tommelfinger stil Vinge
Længde (metrisk) 205 til 255 mm