Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 48-105 serie hvide polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12680922 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12680922 10 12 par
12600932 6 12 par
12690922 11 12 par
12630932 9 12 par
12610932 7 12 par
12620932 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12680922 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 48105100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til lette applikationer, der kræver gode niveauer af komfort og slidstyrke.
  • Industrielle handsker
  • Komfort og beskyttelse til lette applikationer
  • Tilbyder præcis håndtering af små genstande i tørre eller let olieholdige omgivelser
  • Giver øget sikkerhed, fingerfærdighed og holdbarhed
Applikationer:
  • Samling, eftersyn og pakning af små komponenter
  • Lette montageopgaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI II EN 388 : 0030
Manchet materiale Nylon
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
Farve White
Engangs Reusable
Udvendig finish No Texture
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Sterilitet Non-sterile
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Lined
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Slidstyrke
Serie 48-105