Få mere at vide
Ansell™ Sensilite™ 48-100 serie hvide polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12680912 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12680912
Brand: Ansell™ 48100060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til lette applikationer, der kræver gode niveauer af komfort og slidstyrke.
  • Industrielle handsker
  • Slidstyrke for forlænget levetid
  • Tynd foring og belægning giver stor fingerfærdighed og fleksibilitet
  • Sensilite 48-100 tillader ekstrem taktilitet, hvor præcision er påkrævet
  • Hvid farve for at sikre proceskvalitet og undgå krydskontaminering
  • Komfort og beskyttelse til lette applikationer
  • Tilbyder præcis håndtering af små genstande i tørre eller let olieholdige omgivelser
  • Giver øget sikkerhed, fingerfærdighed og holdbarhed
Applikationer:
  • Montering og demontering af udstyr
  • Chassissamling, karrosseritilpasning
  • Reparation og vedligeholdelse af udstyr
  • Ind- og udlæsning af ru dele eller kasser
  • Udvælgelse af dele og tilbehør
  • Produktionslinje support og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI II EN 388: 4131
Manchet materiale Nylon
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve White
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 6
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Slidstyrke
Serie 48-100